Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Teplotní indikační proužky
VWR®, Teplotní indikační proužky
116…154 °C, ±1,0 °C
Catalog # 620-9104
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Teplotní indikační proužky
Catalog # 620-9104
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Teplotní indikační proužky
VWR®, Teplotní indikační proužky
116…154 °C, ±1,0 °C
Price
863,00 Kč
Log in for availability
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Tyto teplotní indikační proužky jsou určeny pro rychlá měření tam, kde jsou běžné teploměry nepraktické. Jsou vhodné pro použití se zařízeními, jako jsou topné komory a produkty, které jsou citlivé na vysoké teploty.
  • Rychlá odezva do 1 sekundy
  • Samolepící a nevratné - šest bodů
  • Skladování při maximálně 25 °C po dobu až 2 let
Specifications
  • Přesnost:
    ±1,0 °C
  • Rozsah:
    116…154 °C