VWR®, Teplotní indikační proužky
71…110 °C, ±1,0 °C
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Tyto teplotní indikační proužky jsou určeny pro rychlá měření tam, kde jsou běžné teploměry nepraktické. Jsou vhodné pro použití se zařízeními, jako jsou topné komory a produkty, které jsou citlivé na vysoké teploty.
- Rychlá odezva do 1 sekundy
- Samolepící a nevratné - šest bodů
- Skladování při maximálně 25 °C po dobu až 2 let
Specifikace
- Přesnost:±1,0 °C
- Rozsah:71…110 °C