Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Teplotní indikační proužky
37…65 °C, ±1,0 °C
  620-9102
VWR®, Teplotní indikační proužky
  620-9102
VWR®, Teplotní indikační proužky
VWR®, Teplotní indikační proužky
37…65 °C, ±1,0 °C
863,00 Kč
1 * 10 KS
Tyto teplotní indikační proužky jsou určeny pro rychlá měření tam, kde jsou běžné teploměry nepraktické. Jsou vhodné pro použití se zařízeními, jako jsou topné komory a produkty, které jsou citlivé na vysoké teploty.
  • Rychlá odezva do 1 sekundy
  • Samolepící a nevratné - šest bodů
  • Skladování při maximálně 25 °C po dobu až 2 let
  • Přesnost:
    ±1,0 °C
  • Rozsah:
    37…65 °C