Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solutions
10, Type L4698, 4,00/7,00/10,01, ±0,010, 25 °C, 60 Ampoul
Katalogové číslo 662-6180
Dodavatel:   SI Analytics
Buffer solutions
Katalogové číslo 662-6180
Dodavatel:  SI Analytics
Číslo CAS:  
Buffer solutions
Buffer solutions
10, Type L4698, 4,00/7,00/10,01, ±0,010, 25 °C, 60 Ampoul
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
6 210,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 60 Ampoul
Product Details & Documents
Buffer solutions intended for extremely precise calibration.
  • Highest measurement reliability
  • No preservative agents
  • Hermetically sealed in the glass ampoule
  • Sterilised with hot steam
Certifications: According to DIN 19 266.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    60 Ampoul
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Popis:
    Type L4698
  • Sekvence:
    10
  • Přesnost pH:
    ±0,010
  • Hodnota pH:
    4,00/7,00/10,01
Specifikace