Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrode Cables
Electrode Cables
04, R konektor, 1 m
Katalogové číslo 662-6117
Dodavatel:   SI Analytics
Electrode Cables
Katalogové číslo 662-6117
Dodavatel:  SI Analytics
Electrode Cables
Electrode Cables
04, R konektor, 1 m
Přejít na:
Price
2 460,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Electrode cables with a range of connectors to fit most pH meters.
Specifikace
  • Popis:
    R konektor
  • Délka:
    1 m
  • Sekvence:
    04