Orders LinkContactUsLinkComponent
Cables for Electrodes
Cables for Electrodes
10, Plug cable combination, B 1 X (reference electrode plug, 1 m single core cable, free end), 1 m
Katalogové číslo 662-2191
Dodavatel:   SI Analytics
Cables for Electrodes
Katalogové číslo 662-2191
Dodavatel:  SI Analytics
Cables for Electrodes
Cables for Electrodes
10, Plug cable combination, B 1 X (reference electrode plug, 1 m single core cable, free end), 1 m
Přejít na:
Price
1 200,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Plug cable combination, B 1 X (reference electrode plug, 1 m single core cable, free end)
  • Délka:
    1 m
  • Sekvence:
    10