Orders LinkContactUsLinkComponent
Reference electrodes
Reference electrodes
Reference electrode, low maintenance, Ag/AgCl reference system, B 1881 HD, −5...+100 °C, PVDF, Paste, PVDF, 12×120 mm, Screw plug head
Katalogové číslo SCOI285111767
Dodavatel:   SI Analytics
Reference electrodes
Katalogové číslo SCOI285111767
Dodavatel:  SI Analytics
Reference electrodes
Reference electrodes
Reference electrode, low maintenance, Ag/AgCl reference system, B 1881 HD, −5...+100 °C, PVDF, Paste, PVDF, 12×120 mm, Screw plug head
Přejít na:
Price
8 310,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Specifikace
  • Připojení:
    Screw plug head
  • Ø×D:
    12×120 mm
  • Type:
    B 1881 HD
  • Popis:
    Reference electrode, low maintenance, Ag/AgCl reference system
  • Materiál:
    PVDF
  • Diafragma:
    PVDF
  • Elektrolyt:
    Paste
  • Tepl.:
    −5...+100 °C