Orders LinkContactUsLinkComponent
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
09, pH combination electrode, with sphere membrane, H 9080, 1 - 14, 0...+135 °C, Sklo, KCl 3 mol/l, Ceramic, 12×120 mm, Screw plug head
Katalogové číslo SCOI285110795
Dodavatel:   SI Analytics
Process pH combination electrodes
Katalogové číslo SCOI285110795
Dodavatel:  SI Analytics
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
09, pH combination electrode, with sphere membrane, H 9080, 1 - 14, 0...+135 °C, Sklo, KCl 3 mol/l, Ceramic, 12×120 mm, Screw plug head
Přejít na:
Price
12 120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Připojení:
    Screw plug head
  • Ø×D:
    12×120 mm
  • Type:
    H 9080
  • Popis:
    pH combination electrode, with sphere membrane
  • Materiál:
    Sklo
  • Sekvence:
    09
  • Diafragma:
    Ceramic
  • Elektrolyt:
    KCl 3 mol/l
  • Tepl.:
    0...+135 °C
  • pH:
    1 - 14