pH electrodes, single, ScienceLine
pH elektroda, kulová membrána, H-sklo, H 1180, 0 - 14, +10...+100 °C, Sklo, 12×120 mm, Plug head
SCOI285103212
Single electrodes with plug head and Silamid® reference system.
- Membrane shape: Sphere
- Shaft material: glass, 12 mm Ø
- Zero point: pH = 7,0 ± 0,3
- Připojení:Plug head
- Ø×D:12×120 mm
- Type:H 1180
- Popis:pH elektroda, kulová membrána, H-sklo
- Materiál:Sklo
- Tepl.:+10...+100 °C
- pH:0 - 14