Process pH combination electrodes
21, pH-combination electrodes with sphere membrane, H 64, 0 - 14, 0...+100 °C, Sklo, KCl 3 mol/l, Ground joint, 12×170 mm, Plug head
Katalogové číslo 662-1214
Dodavatel: SI Analytics
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Produktová literatura
Specifikace
- Připojení:Plug head
- Ø×D:12×170 mm
- Type:H 64
- Popis:pH-combination electrodes with sphere membrane
- Materiál:Sklo
- Sekvence:21
- Diafragma:Ground joint
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Tepl.:0...+100 °C
- pH:0 - 14