Büchner funnels, Nalgene®
919 ml, 110 mm
Katalogové číslo 221-0103
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Büchner funnels, Nalgene®
Katalogové číslo 221-0103
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
PP
- Robust and lightweight
- Top and bottom can be separated for easy cleaning
- Autoclavable
For filter paper or membrane filtration discs.
Specifikace
- Kapacita:919 ml
- Pro filtr Ø:110 mm
- Cat. No.:221-0103
- Certifikát ochrany životního prostředí:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact