Büchner funnels, Nalgene®
186 ml, 70 mm
Katalogové číslo 221-0101
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Büchner funnels, Nalgene®
Katalogové číslo 221-0101
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
PP
- Robust and lightweight
- Top and bottom can be separated for easy cleaning
- Autoclavable
For filter paper or membrane filtration discs.
Specifikace
- Kapacita:186 ml
- Pro filtr Ø:70 mm
- Cat. No.:221-0101
- Certifikát ochrany životního prostředí:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact