Orders LinkContactUsLinkComponent
Dewar flasks, Nalgene®
Dewar flasks, Nalgene®
01, Dewar flask 4150-1000
Katalogové číslo 478-5401
   Low Manufacturing Impact
Dewar flasks, Nalgene®
Katalogové číslo 478-5401
   Low Manufacturing Impact
Dewar flasks, Nalgene®
Dewar flasks, Nalgene®
01, Dewar flask 4150-1000
Přejít na:
Price
4 820,00 Kč
Akce
Platné do 31/03/2026
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
HDPE flask and cover. Shatterproof flasks for short term storage of ice water, dry ice solvent and liquid nitrogen.
  • Double walls filled with urethane foam
  • Vented insulated cover
  • With carrying handle (except 10 L model)
Withstand temperatures from −196 to +100 °C.
Withstand temperatures from -196 to +100 °C
Vented insulated cover
With carrying handle (except 10 l model)
Specifikace
  • Popis:
    Dewar flask 4150-1000
  • Sekvence:
    01
  • Cat. No.:
    478-5401
  • Kapacita:
    1 L
  • Model:
    4150-1000
  • Celková výška:
    251 mm
  • Rozsah teplot:
    −196...+100 °C
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    NAR Certificate of Retirement
  • Vnitřní výška:
    195 mm
  • Ø hrdla:
    96 mm
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact