Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner funnels, DURAN®
120 mm, 1000 ml, 110 mm
Katalogové číslo 511-0339
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Büchner funnels, DURAN®
Katalogové číslo 511-0339
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Büchner funnels, DURAN®
Büchner funnels, DURAN®
120 mm, 1000 ml, 110 mm
Přejít na:
Price
6 630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
For filter papers or membrane filtration discs.
Specifikace
  • Ø destičky:
    120 mm
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Pro filtr Ø:
    110 mm