Orders LinkContactUsLinkComponent
pH-Fix pH Indicator Test Strips
pH-Fix pH Indicator Test Strips
10, pH-Fix, 100 test strips with colour scale, for use with QUANTOFIX Relax, 4,5 - 10,0, Classic flat box , 66×10×90 mm, 35,61 g
Katalogové číslo 662-0240
Dodavatel:   MACHEREY-NAGEL
pH-Fix pH Indicator Test Strips
Katalogové číslo 662-0240
Dodavatel:  MACHEREY-NAGEL
pH-Fix pH Indicator Test Strips
pH-Fix pH Indicator Test Strips
10, pH-Fix, 100 test strips with colour scale, for use with QUANTOFIX Relax, 4,5 - 10,0, Classic flat box , 66×10×90 mm, 35,61 g
Přejít na:
Price
467,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
pH-Fix indicator test strips allow fast pH testing directly at the point of interest, and are suitable for untrained users as well as analytical professionals.
  • Žádné příslušenství potřeby - vždy připraven k použití
  • Zářivý barevný graf pro přesné odečty
  • Dlouhá rukojeť pro dostatečné ruční vzorkové vzdálenosti
  • Non krvácení - žádná kontaminace vzorků roztoků
The indicator dyes used for pH-Fix test strips are chemically bound to the test pads to prevent bleeding and, therefore, contamination of the sample. Instructions for use according to IVD Directive 98/79/EC - The instructions for use according to IVD Directive 98/79/EC can be requested by providing the article number and LOT number at the email address [email protected].
Caution: No hazardous material.
Specifikace
  • pH rozsah:
    4,5 - 10,0
  • Popis:
    pH-Fix, 100 test strips with colour scale, for use with QUANTOFIX Relax
  • Sekvence:
    10
  • Typ balení:
    Classic flat box , 66×10×90 mm, 35,61 g
  • Cat. No.:
    662-0240
  • Životnost police:
    4 Year(s)