pH-Fix pH Indicator Test Strips
pH-Fix indicator test strips allow fast pH testing directly at the point of interest, and are suitable for untrained users as well as analytical professionals.
- Žádné příslušenství potřeby - vždy připraven k použití
- Zářivý barevný graf pro přesné odečty
- Dlouhá rukojeť pro dostatečné ruční vzorkové vzdálenosti
- Non krvácení - žádná kontaminace vzorků roztoků
The indicator dyes used for pH-Fix test strips are chemically bound to the test pads to prevent bleeding and, therefore, contamination of the sample. Instructions for use according to IVD Directive 98/79/EC - The instructions for use according to IVD Directive 98/79/EC can be requested by providing the article number and LOT number at the email address [email protected].
: No hazardous material.
- pH rozsah:0 - 14
- Popis:pH-Fix, 100 test strips with colour scale, for use with QUANTOFIX Relax
- Sekvence:2
- Typ balení:Classic flat box , 66×10×90 mm, 35,1 g
- Cat. No.:662-0210
- Životnost police:4 Year(s)