Orders LinkContactUsLinkComponent
Test Strips, Peroxide
Test Strips, Peroxide
2, QUANTOFIX® peroxid 100, 0 • 1 • 3 • 10 • 30 • 100 - mg/L - H₂O₂; 1 - 100 - mg/L - H₂O₂, Redoxní reakce (peroxidáza/redoxní indikátor), 43×126×43 mm (packaging), 100 Tests, , 100 Tests
Katalogové číslo 705-0313
Dodavatel:   MACHEREY-NAGEL
Test Strips, Peroxide
Katalogové číslo 705-0313
Dodavatel:  MACHEREY-NAGEL
Číslo CAS:  
Test Strips, Peroxide
Test Strips, Peroxide
2, QUANTOFIX® peroxid 100, 0 • 1 • 3 • 10 • 30 • 100 - mg/L - H₂O₂; 1 - 100 - mg/L - H₂O₂, Redoxní reakce (peroxidáza/redoxní indikátor), 43×126×43 mm (packaging), 100 Tests, , 100 Tests
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
937,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 Tests
Product Details & Documents
QUANTOFIX Peroxide test strips enables the quick and reliable determination of peroxides in water–based liquids. The simple handling makes the test strip particularly user–friendly: simply dip it into the sample, wait briefly and read off the result – in less than a minute.
  • Peroxide - Redox reaction (white → blue or brown for 705-1154)
The test strip can be evaluated with the included colour scale as well as instrumental with the QUANTOFIX Relax strip reader. In addition to a convenient measuring procedure, this also offers automated and digital documentation of the results. QUANTOFIX Peroxide is ideal for the food industry. The test strips can be used to check rinsing and washing processes of equipment quickly, easily and reliably – disinfectant residues in bottles and yoghurt pots can be easily identified. The same applies to medical devices. QUANTOFIX Peroxide  is an ideal companion for food quality and patient safety.
Specifikace
Specifikace
  • Chemická metoda:
    Redoxní reakce (peroxidáza/redoxní indikátor)
  • Bal.:
    100 Tests
  • Popis:
    QUANTOFIX® peroxid 100
  • Rozměry:
    43×126×43 mm (packaging)
  • Sekvence:
    2
  • Testů v kitu:
    100 Tests
  • Rozsah:
    0 • 1 • 3 • 10 • 30 • 100 - mg/L - H₂O₂; 1 - 100 - mg/L - H₂O₂
  • Obsah:
    100 testovacích proužků v tubě, návod k použití
  • Hmotnost:
    49 g
  • Cat. No.:
    705-0313
  • Plošina:
    Semi-quantitative test strips
  • Parametry:
    Všechny reagencie jsou součástí balení
  • Přístroj:
    QUANTOFIX Relax
  • Životnost police (měsíce):
    30 (z výroby)
  • Shoda:
    Žádný nebezpečný materiál
  • Metoda:
    Peroxid - redoxní reakce (bílá → modrá)
Specifikace