Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom
05, 65 mm, 15 mm, 0,8 mm
Katalogové číslo SCERB406515000812
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
Katalogové číslo SCERB406515000812
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
05, 65 mm, 15 mm, 0,8 mm
Přejít na:
Price
2 920,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 300 KS
Specifikace
  • Ø vněj.:
    15 mm
  • Tloušťka stěny:
    0,8 mm
  • Délka:
    65 mm
  • Sekvence:
    05