Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting scissors, straight
Dissecting scissors, straight
Straight, sharp, 125 mm
Katalogové číslo 233-0012
Dodavatel:   MURRAY S
Dissecting scissors, straight
Katalogové číslo 233-0012
Dodavatel:  MURRAY S
Dissecting scissors, straight
Dissecting scissors, straight
Straight, sharp, 125 mm
Přejít na:
Price
260,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Closed or open shanks
  • Straight, sharp/sharp
Specifikace
  • Type:
    Straight, sharp
  • Délka:
    125 mm