Orders LinkContactUsLinkComponent
Eyepieces
Eyepieces
101, Widefield eyepiece, 15× (12 mm)
Katalogové číslo 632-9055
Dodavatel:   MOTIC
Eyepieces
Katalogové číslo 632-9055
Dodavatel:  MOTIC
Eyepieces
Eyepieces
101, Widefield eyepiece, 15× (12 mm)
Přejít na:
Price
725,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    15× (12 mm)
  • Popis:
    Widefield eyepiece
  • Sekvence:
    101