Funnel
funnel with clamp, 100 ml, Nerezová ocel
Katalogové číslo 516-7034
Dodavatel: Sartorius
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel, autoclavable.
To use with filter holders for colony counting.
Informace pro objednávání: Supplied with funnel and clamp (lid and seal must be ordered seperately).
Specifikace
- Kapacita:100 ml
- Popis:funnel with clamp
- Materiál:Nerezová ocel
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Silicone seal for 100 ml lid
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Lid for 500 ml funnel
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Lid for 100 ml funnel
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Silicone seal for 500 ml lid