Containers with screw cap
01, 60 ml, 40 mm, 60 mm, non sterile, without label, Bulk
Katalogové číslo LPIT206047
Dodavatel: LP ITALIANA
Přejít na:
Product Details & Documents
PP containers with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifikace
- Ø vněj.:40 mm
- Balené:Bulk
- Type:non sterile, without label
- Kapacita:60 ml
- Výška:60 mm
- Sekvence:01