Swabs
Sterile swabs (single wrapped), Plastové/hedvábí, 2,2 mm, 150 mm
Katalogové číslo LPIT112598
Dodavatel: LP ITALIANA
Přejít na:
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø:2,2 mm
- Popis:Sterile swabs (single wrapped)
- Délka:150 mm
- Shaft/head:Plastové/hedvábí