Swabs
Non sterile swabs, Wood/cotton, 2,2 mm, 150 mm
Katalogové číslo LPIT112191
Dodavatel: LP ITALIANA
Přejít na:
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifikace
- Ø:2,2 mm
- Popis:Non sterile swabs
- Délka:150 mm
- Shaft/head:Wood/cotton