Orders LinkContactUsLinkComponent
Vacuum filter holders
02, 130 ml, 47 mm
Katalogové číslo SART16523
Dodavatel:   Sartorius
Vacuum filter holders
Katalogové číslo SART16523
Dodavatel:  Sartorius
Vacuum filter holders
02, 130 ml, 47 mm
Price
3 730,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These vacuum filter holders feature a glass cylinder, PP base and sealing plug with anodised aluminum closing cap.
  • Vacuum operated
Specifikace
  • Pro Ø:
    47 mm
  • Kapacita:
    130 ml
  • Sekvence:
    02
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Aluminium closing cap
    Aluminium closing cap
    SART6980591
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 213,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Closing ring
    Closing ring
    SART6980590
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 285,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Glass cylinder, 130 ml
    Glass cylinder, 130 ml
    SART6985060
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 1 930,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Glass cylinder, 85 ml
    Glass cylinder, 85 ml
    SART6980589
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 550,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Plug
    Plug
    SART6980588
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 998,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • PP base
    PP base
    SART6980586
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 285,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Flat silicone gasket
    Flat silicone gasket
    SART6980573
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 163,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Silicone O-ring
    Silicone O-ring
    SART6980574
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 213,00 Kč