Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters
Multiple adapters
29/32 NS, 29/32 NS
Katalogové číslo 201-2221
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Multiple adapters
Katalogové číslo 201-2221
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Multiple adapters
Multiple adapters
29/32 NS, 29/32 NS
Přejít na:
Price
2 490,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN® Borosilicate glass 3.3
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With 3 NS sockets and 1 NS cone, with two parallel necks and one angled neck (45°).
Documents
Specifikace
  • Rozměry zábrusu:
    29/32 NS
  • Velikost objímky:
    29/32 NS