Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters
Multiple adapters
24/29 NS, 24/29 NS
Katalogové číslo 201-0337
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Multiple adapters
Katalogové číslo 201-0337
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Multiple adapters
Multiple adapters
24/29 NS, 24/29 NS
Přejít na:
Price
1 250,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Two sockets and one cone, standard ground joints and two parallel necks.
Documents
Specifikace
  • Rozměry zábrusu:
    24/29 NS
  • Velikost objímky:
    24/29 NS