Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters
Multiple adapters
04, 29/32 NS, 29/32 NS
Catalog # 271-2212
Supplier:   Lenz Laborglas
Multiple adapters
Catalog # 271-2212
Supplier:  Lenz Laborglas
Multiple adapters
Multiple adapters
04, 29/32 NS, 29/32 NS
Price
1 200,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikátové sklo 3.3
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost poskytuje relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
Se dvěma standardními zemnícími zásuvkami 29/32 a jedním standardním zemnicím 29/32 kuželem. Boční krk skloněný nahoru pod úhlem 105°.
Documents
Specifications
  • Rozměry zábrusu:
    29/32 NS
  • Velikost objímky:
    29/32 NS
  • Sekvence:
    04