Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters
Multiple adapters
02, 19/26 NS, 19/26 NS
Katalogové číslo LENZ05000222
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Multiple adapters
Katalogové číslo LENZ05000222
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Multiple adapters
Multiple adapters
02, 19/26 NS, 19/26 NS
Přejít na:
Price
912,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikátové sklo 3.3
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost poskytuje relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
Se dvěma standardními zemnícími zásuvkami 29/32 a jedním standardním zemnicím 29/32 kuželem. Boční krk skloněný nahoru pod úhlem 105°.
Documents
Specifikace
  • Rozměry zábrusu:
    19/26 NS
  • Velikost objímky:
    19/26 NS
  • Sekvence:
    02