Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, three way
Stopcocks, three way
1,5 mm, 14,5 NS
Katalogové číslo 227-3231
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Stopcocks, three way
Katalogové číslo 227-3231
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Stopcocks, three way
Stopcocks, three way
1,5 mm, 14,5 NS
Přejít na:
Price
1 190,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, with solid glass or PTFE key.
  • Replaceable NS keys with T-bore
  • Screw thread retaining device
  • Leakage rate compliant with DIN 12540-1
DIN 12554
Documents
Specifikace
  • Ø otvoru:
    1,5 mm
  • Kohout:
    14,5 NS