Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids
15, Kryo 30, –30...+90 °C, − °C, − °C, Světle žlutá, 10 l
  461-2864
 :   LAUDA
Bath fluids
  461-2864
 :  LAUDA
 :  
Bath fluids
Bath fluids
15, Kryo 30, –30...+90 °C, − °C, − °C, Světle žlutá, 10 l
 :  
8 510,00 Kč
1 * 10 L
Allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
  • Simple and safe handling, suitable for long term operation
  • Optimise thermostat life
* Denotes Silicone oil
** Only suitable for closed circuits
  • Bal.:
    10 l
  • Barva:
    Světle žlutá
  • Sekvence:
    15
  • Bod hoření:
    − °C
  • Bod vzplanutí:
    − °C
  • Teplotní rozsah:
    –30...+90 °C
  • Typ:
    Kryo 30
  • Cat. No.:
    461-2864