Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids
Bath fluids
02, Therm 180*, 0...180 °C, >288 °C, >252 °C, Bezbarvá, 5 l
Katalogové číslo 461-2848
Dodavatel:   LAUDA
Bath fluids
Katalogové číslo 461-2848
Dodavatel:  LAUDA
Číslo CAS:  
Bath fluids
Bath fluids
02, Therm 180*, 0...180 °C, >288 °C, >252 °C, Bezbarvá, 5 l
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
12 550,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 L
Product Details & Documents
Allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
  • Simple and safe handling, suitable for long term operation
  • Optimise thermostat life
* Denotes Silicone oil
** Only suitable for closed circuits
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    5 l
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Sekvence:
    02
  • Bod hoření:
    >288 °C
  • Bod vzplanutí:
    >252 °C
  • Teplotní rozsah:
    0...180 °C
  • Typ:
    Therm 180*