Přejít na:
Product Details & Documents
Allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
- Simple and safe handling, suitable for long term operation
- Optimise thermostat life
* Denotes Silicone oil
** Only suitable for closed circuits
Specifikace
Specifikace
- Bal.:5 l
- Barva:Světle žlutá
- Sekvence:14
- Bod hoření:− °C
- Bod vzplanutí:− °C
- Teplotní rozsah:–30...+90 °C
- Typ:Kryo 30