Orders LinkContactUsLinkComponent
Dewar flasks, type GSS
06, Dewar flask GSS 6000
Katalogové číslo 478-5436
Dodavatel:   KGW
Dewar flasks, type GSS
Katalogové číslo 478-5436
Dodavatel:  KGW
Dewar flasks, type GSS
Dewar flasks, type GSS
06, Dewar flask GSS 6000
Přejít na:
Price
25 530,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dewar flasks in stainless steel for storage and transport of liquid nitrogen, dry ice and other coolants. They are vacuum insulated and have a temperature range from −200 to +200 °C.
  • With side grip and transport handle (except model GSS 500)
Specifikace
  • Popis:
    Dewar flask GSS 6000
  • Sekvence:
    06
  • Cat. No.:
    478-5436
  • Kapacita:
    6 L
  • Model:
    GSS 6000
  • Vnější průměr:
    200 mm
  • Celková výška:
    300 mm
  • Rozsah teplot:
    −200...+200 °C
  • Vni. Ø:
    185 mm
  • Vnitřní výška:
    270 mm
  • Denní vypařování:
    2,9 L