Orders LinkContactUsLinkComponent
Dewar flasks, type GSS
01, Dewar flask GSS 500
Katalogové číslo 478-5431
Dodavatel:   KGW
Dewar flasks, type GSS
Katalogové číslo 478-5431
Dodavatel:  KGW
Dewar flasks, type GSS
Dewar flasks, type GSS
01, Dewar flask GSS 500
Přejít na:
Price
11 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dewar flasks in stainless steel for storage and transport of liquid nitrogen, dry ice and other coolants. They are vacuum insulated and have a temperature range from −200 to +200 °C.
  • With side grip and transport handle (except model GSS 500)
Specifikace
  • Popis:
    Dewar flask GSS 500
  • Sekvence:
    01
  • Cat. No.:
    478-5431
  • Kapacita:
    0,5 L
  • Model:
    GSS 500
  • Vnější průměr:
    87 mm
  • Celková výška:
    203 mm
  • Rozsah teplot:
    −200...+200 °C
  • Vni. Ø:
    65 mm
  • Vnitřní výška:
    180 mm
  • Denní vypařování:
    1,0 L