Orders LinkContactUsLinkComponent
Dewar flasks, type GSS
04, Dewar flask GSS 2000
  478-5434
 :   KGW
Dewar flasks, type GSS
  478-5434
 :  KGW
Dewar flasks, type GSS
Dewar flasks, type GSS
04, Dewar flask GSS 2000
14 740,00 Kč
1 * 1 KS
Dewar flasks in stainless steel for storage and transport of liquid nitrogen, dry ice and other coolants. They are vacuum insulated and have a temperature range from −200 to +200 °C.
  • With side grip and transport handle (except model GSS 500)
  • Popis:
    Dewar flask GSS 2000
  • Sekvence:
    04
  • Cat. No.:
    478-5434
  • Kapacita:
    2 L
  • Model:
    GSS 2000
  • Vnější průměr:
    122 mm
  • Celková výška:
    312 mm
  • Rozsah teplot:
    −200...+200 °C
  • Vni. Ø:
    100 mm
  • Vnitřní výška:
    285 mm
  • Denní vypařování:
    1,1 L