Orders LinkContactUsLinkComponent
Dewar flasks, type GSS
Dewar flasks, type GSS
02, Dewar flask GSS 1000
  478-5432
 :   KGW
Dewar flasks, type GSS
  478-5432
 :  KGW
Dewar flasks, type GSS
Dewar flasks, type GSS
02, Dewar flask GSS 1000
12 280,00 Kč
1 * 1 KS
Dewar flasks in stainless steel for storage and transport of liquid nitrogen, dry ice and other coolants. They are vacuum insulated and have a temperature range from −200 to +200 °C.
  • With side grip and transport handle (except model GSS 500)
  • Popis:
    Dewar flask GSS 1000
  • Sekvence:
    02
  • Cat. No.:
    478-5432
  • Kapacita:
    1 L
  • Model:
    GSS 1000
  • Vnější průměr:
    107 mm
  • Celková výška:
    231 mm
  • Rozsah teplot:
    −200...+200 °C
  • Vni. Ø:
    85 mm
  • Vnitřní výška:
    206 mm
  • Denní vypařování:
    0,9 L