Orders LinkContactUsLinkComponent
Spherical Dewar flasks, type AL
Spherical Dewar flasks, type AL
04, Spherical Dewar flask, 24 AL
  478-4420
 :   KGW
Spherical Dewar flasks, type AL
  478-4420
 :  KGW
Spherical Dewar flasks, type AL
Spherical Dewar flasks, type AL
04, Spherical Dewar flask, 24 AL
25 460,00 Kč
1 * 1 KS
Dewar flasks made from silvered borosilicate glass, brushed aluminium protective covering.
  • With lid and handle
  • Popis:
    Spherical Dewar flask, 24 AL
  • Sekvence:
    04
  • Cat. No.:
    478-4420
  • Kapacita:
    10 L
  • Model:
    24 AL
  • Vnější průměr:
    330 mm
  • Celková výška:
    480 mm
  • Vnitřní výška:
    380 mm
  • Ø hrdla:
    65 mm
  • Denní vypařování:
    0,6 L