Orders LinkContactUsLinkComponent
Spherical Dewar flasks, type AL
03, Spherical Dewar flask, 23 AL
Katalogové číslo 478-4415
Dodavatel:   KGW
Spherical Dewar flasks, type AL
Katalogové číslo 478-4415
Dodavatel:  KGW
Spherical Dewar flasks, type AL
Spherical Dewar flasks, type AL
03, Spherical Dewar flask, 23 AL
Přejít na:
Price
18 980,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dewar flasks made from silvered borosilicate glass, brushed aluminium protective covering.
  • With lid and handle
Specifikace
  • Popis:
    Spherical Dewar flask, 23 AL
  • Sekvence:
    03
  • Cat. No.:
    478-4415
  • Kapacita:
    5 L
  • Model:
    23 AL
  • Vnější průměr:
    260 mm
  • Celková výška:
    450 mm
  • Vnitřní výška:
    350 mm
  • Ø hrdla:
    60 mm
  • Denní vypařování:
    0,4 L