Orders LinkContactUsLinkComponent
Spherical Dewar flasks, type AL
Spherical Dewar flasks, type AL
01, Spherical Dewar flask, 21 AL
Catalog # 478-4411
Supplier:   KGW
Spherical Dewar flasks, type AL
Catalog # 478-4411
Supplier:  KGW
Spherical Dewar flasks, type AL
Spherical Dewar flasks, type AL
01, Spherical Dewar flask, 21 AL
Price
10 290,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dewar flasks made from silvered borosilicate glass, brushed aluminium protective covering.
  • With lid and handle
Specifications
  • Popis:
    Spherical Dewar flask, 21 AL
  • Sekvence:
    01
  • Cat. No.:
    478-4411
  • Kapacita:
    1 L
  • Model:
    21 AL
  • Vnější průměr:
    175 mm
  • Celková výška:
    300 mm
  • Vnitřní výška:
    235 mm
  • Ø hrdla:
    30 mm
  • Denní vypařování:
    0,2 L