Orders LinkContactUsLinkComponent
Spherical Dewar flasks, type AL
06, Glass refill, 23 A, Spherical dewar flask, 23 AL
Katalogové číslo 478-4406
Dodavatel:   KGW
Spherical Dewar flasks, type AL
Katalogové číslo 478-4406
Dodavatel:  KGW
Spherical Dewar flasks, type AL
Spherical Dewar flasks, type AL
06, Glass refill, 23 A, Spherical dewar flask, 23 AL
Přejít na:
Price
12 940,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dewar flasks made from silvered borosilicate glass, brushed aluminium protective covering.
  • With lid and handle
Specifikace
  • Popis:
    Glass refill, 23 A
  • Sekvence:
    06
  • Určeno pro:
    Spherical dewar flask, 23 AL