Orders LinkContactUsLinkComponent
Scintillation vials
01, 4,00 ml, 13,7×53,1 mm, Ano
Katalogové číslo 216-4309
Dodavatel:   KARTELL
Scintillation vials
Katalogové číslo 216-4309
Dodavatel:  KARTELL
Scintillation vials
Scintillation vials
01, 4,00 ml, 13,7×53,1 mm, Ano
Přejít na:
Price
4 750,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2.000 KS
Product Details & Documents
HDPE, translucent. Compatible with all scintillation counters. A special screw cap ensures leakproof handling.
Specifikace
  • Čepice součástí:
    Ano
  • Ø×H:
    13,7×53,1 mm
  • Kapacita:
    4,00 ml
  • Sekvence:
    01