Scintillation vials
02, 20,00 ml, 26,5×58,5 mm, Ano
Katalogové číslo 216-4308
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
HDPE, translucent. Compatible with all scintillation counters. A special screw cap ensures leakproof handling.
Documents
KART933_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Čepice součástí:Ano
- Ø×H:26,5×58,5 mm
- Kapacita:20,00 ml
- Sekvence:02