Orders LinkContactUsLinkComponent
Mechanical timers
Mechanical timers
One hand model, Bílá/černá, 3 %, 72 mm
Katalogové číslo KART901
Dodavatel:   KARTELL
Mechanical timers
Katalogové číslo KART901
Dodavatel:  KARTELL
Mechanical timers
Mechanical timers
One hand model, Bílá/černá, 3 %, 72 mm
Přejít na:
Price
859,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Two different manual timers made of ABS.
  • Mechanical movement (accuracy 3%)
  • Timing up to 60 minutes
  • Portable and pocket size
  • Round one hand model can be rewound using one hand only
  • An alarm sounds at the end of the set time
Specifikace
  • Ø:
    72 mm
  • Barva:
    Bílá/černá
  • Popis:
    One hand model
  • Přesnost:
    3 %