Orders LinkContactUsLinkComponent
Mechanical timers
Clip model, Bílá, 3 %, 56,6×56,5×28 mm
Katalogové číslo KART900
Dodavatel:   KARTELL
Mechanical timers
Katalogové číslo KART900
Dodavatel:  KARTELL
Mechanical timers
Mechanical timers
Clip model, Bílá, 3 %, 56,6×56,5×28 mm
Přejít na:
Price
859,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Two different manual timers made of ABS.
  • Mechanical movement (accuracy 3%)
  • Timing up to 60 minutes
  • Portable and pocket size
  • Round one hand model can be rewound using one hand only
  • An alarm sounds at the end of the set time
Specifikace
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Clip model
  • Š×H×V:
    56,6×56,5×28 mm
  • Přesnost:
    3 %