Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks, Plexiglas for tubes
Racks, Plexiglas for tubes
12 (2×6), 35 mm, 255×90×80 mm
Katalogové číslo 212-6356
Dodavatel:   KARTELL
Racks, Plexiglas for tubes
Katalogové číslo 212-6356
Dodavatel:  KARTELL
Racks, Plexiglas for tubes
Racks, Plexiglas for tubes
12 (2×6), 35 mm, 255×90×80 mm
Přejít na:
Price
1 280,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Plexiglas (PMMA)
  • Two tiers
  • Smaller holes in the lower tier to hold test tubes securely
Specifikace
  • Pro zkumavku Ø:
    35 mm
  • Poč. otvorů:
    12 (2×6)
  • Š×H×V:
    255×90×80 mm