Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter discs
Filter discs
02, 55 mm
Katalogové číslo 519-5002
Dodavatel:   KARTELL
Filter discs
Katalogové číslo 519-5002
Dodavatel:  KARTELL
Filter discs
Filter discs
02, 55 mm
Přejít na:
Price
267,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
HDPE filter discs for use between filter paper and perforated Büchner plate to prevent clogging of filter holes.
Specifikace
  • Ø:
    55 mm
  • Sekvence:
    02