Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample containers, with snap-on lids
Sample containers, with snap-on lids
14, 5,0 ml, 15,0 mm, 49,5 mm
Katalogové číslo 216-3136
Dodavatel:   KARTELL
Sample containers, with snap-on lids
Katalogové číslo 216-3136
Dodavatel:  KARTELL
Sample containers, with snap-on lids
Sample containers, with snap-on lids
14, 5,0 ml, 15,0 mm, 49,5 mm
Přejít na:
Price
986,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to 80 °C
  • Light and sturdy design
With attached snap-on lid. The lid snaps easily into place with light pressure. Flat base.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    15,0 mm
  • Kapacita:
    5,0 ml
  • Výška:
    49,5 mm
  • Sekvence:
    14