Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample containers, with snap-on lids
Sample containers, with snap-on lids
12, 25,0 ml, 31,3 mm, 52,5 mm
Katalogové číslo 216-3143
Dodavatel:   KARTELL
Sample containers, with snap-on lids
Katalogové číslo 216-3143
Dodavatel:  KARTELL
Sample containers, with snap-on lids
Sample containers, with snap-on lids
12, 25,0 ml, 31,3 mm, 52,5 mm
Přejít na:
Price
954,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 KS
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to 80 °C
  • Light and sturdy design
With attached snap-on lid. The lid snaps easily into place with light pressure. Flat base.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    31,3 mm
  • Kapacita:
    25,0 ml
  • Výška:
    52,5 mm
  • Sekvence:
    12