Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample containers, with snap-on lids
Sample containers, with snap-on lids
06, 8,0 ml, 17,2 mm, 57,6 mm
Katalogové číslo 216-3138
Dodavatel:   KARTELL
Sample containers, with snap-on lids
Katalogové číslo 216-3138
Dodavatel:  KARTELL
Sample containers, with snap-on lids
Sample containers, with snap-on lids
06, 8,0 ml, 17,2 mm, 57,6 mm
Přejít na:
Price
1 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to 80 °C
  • Light and sturdy design
With attached snap-on lid. The lid snaps easily into place with light pressure. Flat base.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    17,2 mm
  • Kapacita:
    8,0 ml
  • Výška:
    57,6 mm
  • Sekvence:
    06